Merck
PHL89628
デメトキシクルクミン
phyproof® Reference Substance
別名:
(E,E)-1-(4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニル)-7-(4-ヒドロキシフェニル)-1,6-ヘプタジエン-3,5-ジオン, クルクミンII, デスメトキシクルクミン, モノデメトキシクルクミン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
20 MG
¥64,300
¥64,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
20 MG
¥64,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H18O5
CAS番号:
分子量:
338.35
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥64,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
COc1cc(\C=C\C(=O)CC(=O)\C=C\c2ccc(O)cc2)ccc1O
InChI
1S/C20H18O5/c1-25-20-12-15(6-11-19(20)24)5-10-18(23)13-17(22)9-4-14-2-7-16(21)8-3-14/h2-12,21,24H,13H2,1H3/b9-4+,10-5+
InChI Key
HJTVQHVGMGKONQ-LUZURFALSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: curcuma
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89628-20MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
クルクミン analytical standard
Supelco
08511
クルクミン
クルクミン primary reference standard
00280590
クルクミン
クルクミン ≥99.5% (HPLC)
Supelco
78246
クルクミン
Curcumin for synthesis
Sigma-Aldrich
8.20354
Curcumin