Merck
PHL89596
Caudatin
phyproof® Reference Substance
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥98,390
¥98,390
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥98,390
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C28H42O7
CAS番号:
分子量:
490.63
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥98,390
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O[C@H](C1)CC[C@@]2(C)C1=CC[C@]3(O)[C@]2([H])C[C@@H](OC(/C=C(C)/C(C)C)=O)[C@@]4(C)[C@@]3(CC[C@]4(C(C)=O)O)O
InChI
1S/C28H42O7/c1-16(2)17(3)13-23(31)35-22-15-21-24(5)9-8-20(30)14-19(24)7-10-27(21,33)28(34)12-11-26(32,18(4)29)25(22,28)6/h7,13,16,20-22,30,32-34H,8-12,14-15H2,1-6H3/b17-13+/t20-,21+,22+,24-,25+,26-,27-,28+/m0/s1
InChI Key
VWLXIXALPNYWFH-UBHIOMQOSA-N
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89596-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)