Merck
PHL89322
バイカリン
phyproof® Reference Substance
別名:
5,6-ジヒドロ-4-オキソ-2-フェニル-4H-1-ベンゾピラン-7-イル-β-D-グルコピラノシドウロン酸, バイカレイン 7-O-β-D-グルクロニド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥51,200
¥51,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥51,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H18O11
CAS番号:
分子量:
446.36
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥51,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
mp
202-205 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)C(O)=O)Oc2cc3OC(=CC(=O)c3c(O)c2O)c4ccccc4
InChI
1S/C21H18O11/c22-9-6-10(8-4-2-1-3-5-8)30-11-7-12(14(23)15(24)13(9)11)31-21-18(27)16(25)17(26)19(32-21)20(28)29/h1-7,16-19,21,23-27H,(H,28,29)/t16-,17-,18+,19-,21+/m0/s1
InChI Key
IKIIZLYTISPENI-ZFORQUDYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: plantago
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89322-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Extraction and analysis of chlorogenic acid and baicalin active ingredients in traditional Chinese medicine (TCM) according to Chinese pharmacopeia monograph by HPLC with Purospher® RP-18e column
Extraction and analyses of chlorogenic acid and baicalin active ingredients in traditional Chinese medicine (TCM) according to Chinese pharmacopeia monograph by HPLC with Discovery® C18 column to check: chromatographic data, linearity, specificity and repeatability, LOQ and LOD