Merck
PHL86249
Tetrahydropiperine
phyproof® Reference Substance
別名:
5-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-1-(1-piperidinyl)-1-pentanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H23NO3
CAS番号:
分子量:
289.37
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352210
NACRES:
NA.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0%
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
pharmaceutical
SMILES記法
N3(CCCCC3)C(=O)CCCCc1cc2c(cc1)OCO2
InChI Key
APZYKUZPJCQGPP-UHFFFAOYSA-N
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL86249-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)