Merck
PHL85876
Hederacolchiside A1
phyproof® Reference Substance
別名:
Raddeanin R13, Raddeanoside R13
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C47H76O16
CAS番号:
分子量:
897.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
SMILES記法
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@@H]2[C@@H]([C@H]([C@@H](OC2)O[C@@H]4C([C@H]5[C@@]([C@@H]6[C@]([C@@]7(CC[C@@]8([C@@H](CC(CC8)(C)C)C7=CC6)C(=O)O)C)(CC5)C)(CC4)C)(C)C)O[C@@H]3O[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]3O)O)O)C)O
InChI
1S/C47H76O16/c1-22-30(49)33(52)35(54)38(59-22)63-37-32(51)26(61-39-36(55)34(53)31(50)25(20-48)60-39)21-58-40(37)62-29-12-13-44(6)27(43(29,4)5)11-14-46(8)28(44)10-9-23-24-19-42(2,3)15-17-47(24,41(56)57)18-16-45(23,46)7/h9,22,24-40,48-55H,10-21H2,1-8H3,(H,5
InChI Key
FYSAXYBPXKLMJO-IFECXJOTSA-N
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by Phytolab GmbH & Co. KG
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: hedera
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)