Merck
PHL85746
Glucohesperin potassium salt
phyproof® Reference Substance
別名:
Glucoalissin potassium salt, Glucohesperalin potassium salt, Potassium 6-methylsulfinylhexylglucosinolate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥125,000
¥125,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥125,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H26KNO10S3
CAS番号:
分子量:
503.65
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥125,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[K+].[S](=O)(=O)([O-])ONC(=CCCCCC[S](=O)C)S[C@@H]1O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1O)O)O)CO
InChI
1S/C14H27NO10S3.K/c1-27(20)7-5-3-2-4-6-10(15-25-28(21,22)23)26-14-13(19)12(18)11(17)9(8-16)24-14;/h6,9,11-19H,2-5,7-8H2,1H3,(H,21,22,23);/q;+1/p-1/t9-,11-,12+,13-,14+,27?;/m1./s1
InChI Key
BDLUVSSWDSFVKQ-ZIVZQWEYSA-M
関連するカテゴリー
詳細
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL85746-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)