Merck
PHL85743
Glucoarabin potassium salt
phyproof® Reference Substance
別名:
Glucoaratin potassium salt, Potassium 9-methylsulfinylnonylglucosinolate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥111,000
¥111,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥111,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H32KNO10S3
CAS番号:
分子量:
545.73
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥111,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
保管温度
2-8°C
詳細
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1A
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL85743-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)