Merck
PHL85738
Euphorbol
phyproof® Reference Substance
別名:
(3β,13α,14β,17α,20S)-24-Methylenelanost-8-en-3-ol, 24-Methyltirucalla 8,24-dien 3β-ol, Euphorbadienol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥102,000
¥102,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥102,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C31H52O
CAS番号:
分子量:
440.74
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥102,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC1C(C2C(CC1)(C3=C(C4(C(C(CC4)C(CCC(=C)C(C)C)C)(CC3)C)C)CC2)C)(C)C
InChI
1S/C31H52O/c1-20(2)21(3)10-11-22(4)23-14-18-31(9)25-12-13-26-28(5,6)27(32)16-17-29(26,7)24(25)15-19-30(23,31)8/h20,22-23,26-27,32H,3,10-19H2,1-2,4-9H3
InChI Key
XJLZCPIILZRCPS-UHFFFAOYSA-N
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL85738-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)