Merck
PHL89626
Delphinidin 3,5-diglucoside chloride
phyproof® Reference Substance
別名:
Awobanin A chloride, Delphin chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥69,800
¥69,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥69,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H31ClO17
CAS番号:
分子量:
662.98
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥69,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Cl-].[o+]1c2c(c(cc(c2)O)OC5OC(C(C(C5O)O)O)CO)cc(c1c4cc(c(c(c4)O)O)O)OC3OC(C(C(C3O)O)O)CO
InChI
1S/C27H30O17.ClH/c28-6-16-19(34)21(36)23(38)26(43-16)41-14-4-9(30)3-13-10(14)5-15(25(40-13)8-1-11(31)18(33)12(32)2-8)42-27-24(39)22(37)20(35)17(7-29)44-27;/h1-5,16-17,19-24,26-29,34-39H,6-7H2,(H3-,30,31,32,33);1H
InChI Key
HKHQPWJHAKAMGC-UHFFFAOYSA-N
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89626-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)