Merck
PHL85737
Diosmetin 7-glucuronide
phyproof® Reference Substance
別名:
Diosmetin 7-O-β-D-glucuronide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥92,800
¥92,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥92,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H20O12
CAS番号:
分子量:
476.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥92,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1C(=O)O)O)O)O)Oc2cc3[o]c(c[c](c3c(c2)O)=O)c4cc(c(cc4)OC)O
InChI
1S/C22H20O12/c1-31-13-3-2-8(4-10(13)23)14-7-12(25)16-11(24)5-9(6-15(16)33-14)32-22-19(28)17(26)18(27)20(34-22)21(29)30/h2-7,17-20,22-24,26-28H,1H3,(H,29,30)/t17-,18-,19+,20-,22+/m0/s1
InChI Key
XCKMDTYMOHXUHG-SXFAUFNYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL85737-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)