Merck
PHL85720
Armepavine
phyproof® Reference Substance
別名:
Alkaloid D from Evonymus europaea
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥111,000
¥111,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥111,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H23NO3
CAS番号:
分子量:
313.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥111,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N1([C@@H](c3c(cc(c(c3)OC)OC)CC1)Cc2ccc(cc2)O)C
InChI
1S/C19H23NO3/c1-20-9-8-14-11-18(22-2)19(23-3)12-16(14)17(20)10-13-4-6-15(21)7-5-13/h4-7,11-12,17,21H,8-10H2,1-3H3/t17-/m1/s1
InChI Key
ZBKFZIUKXTWQTP-QGZVFWFLSA-N
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL85720-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)