Merck
PHL85696
DL-Goitrin
phyproof® Reference Substance
別名:
5-Ethenyl-2-oxazolidinethione
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥63,720
¥63,720
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥63,720
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H7NOS
CAS番号:
分子量:
129.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥63,720
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
保管温度
2-8°C
SMILES記法
S=C1NCC(O1)C=C
InChI
1S/C5H7NOS/c1-2-4-3-6-5(8)7-4/h2,4H,1,3H2,(H,6,8)
InChI Key
UZQVYLOFLQICCT-UHFFFAOYSA-N
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL85696-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)