Merck
PHL84239
7-O-Methylmangiferin
phyproof® Reference Substance
別名:
1,3,6-Trihydroxy-7-methoxyxanthone 2-C-glucoside
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥67,720
¥67,720
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥67,720
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H20O11
CAS番号:
分子量:
436.37
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥67,720
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
SMILES記法
O1[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1c2c(c3c([o]c4c([c]3=O)cc(c(c4)O)OC)cc2O)O)O)O)O)CO
InChI
1S/C20H20O11/c1-29-10-2-6-9(3-7(10)22)30-11-4-8(23)13(17(26)14(11)15(6)24)20-19(28)18(27)16(25)12(5-21)31-20/h2-4,12,16,18-23,25-28H,5H2,1H3/t12-,16-,18+,19-,20+/m1/s1
InChI Key
INBSFHNHCNZEOY-PQSJUMPYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
PHL84239-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)