Merck
PHL84170
Absinthin
phyproof® Reference Substance
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥130,000
¥130,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥130,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H40O6
CAS番号:
分子量:
496.64
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥130,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
保管温度
−20°C
SMILES記法
O1[C@@H]2[C@@]43[C@@H]([C@@H]([C@H]5[C@@H]4C(=C6[C@H]7OC(=O)[C@H]([C@@H]7CC[C@@]([C@@H]65)(O)C)C)C)C=C3C)[C@](CC[C@H]2[C@@H](C1=O)C)(O)C
InChI
1S/C30H40O6/c1-12-11-18-20-21(30(12)24(18)29(6,34)10-8-17-14(3)27(32)36-25(17)30)15(4)19-22(20)28(5,33)9-7-16-13(2)26(31)35-23(16)19/h11,13-14,16-18,20-25,33-34H,7-10H2,1-6H3/t13-,14-,16-,17-,18+,20-,21-,22-,23-,24-,25-,28-,29-,30+/m0/s1
InChI Key
PZHWYURJZAPXAN-ILOFNVQHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL84170-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)