Merck
PHL83883
(−)-Olivil
phyproof® Reference Substance
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥157,000
¥157,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥157,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H24O7
CAS番号:
分子量:
376.40
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥157,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC[C@@H]([C@](CC1=CC=C(O)C(OC)=C1)(O)CO2)[C@H]2C3=CC=C(O)C(OC)=C3
InChI
1S/C20H24O7/c1-25-17-7-12(3-5-15(17)22)9-20(24)11-27-19(14(20)10-21)13-4-6-16(23)18(8-13)26-2/h3-8,14,19,21-24H,9-11H2,1-2H3/t14-,19-,20-/m1/s1
InChI Key
BVHIKUCXNBQDEM-JSNMRZPZSA-N
詳細
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL83883-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)