Merck
PHL83873
9-O-Methylnissolin 3-O-glucoside
phyproof® Reference Substance
別名:
9,10-Dimethoxypterocarpan 3-glucoside
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥88,170
¥88,170
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥88,170
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H26O10
CAS番号:
分子量:
462.45
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥88,170
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1OC(C=C2)=CC3=C2[C@@]4([H])[C@](CO3)([H])C5=CC=C(OC)C(OC)=C5O4
InChI
1S/C23H26O10/c1-28-14-6-5-11-13-9-30-15-7-10(3-4-12(15)20(13)33-21(11)22(14)29-2)31-23-19(27)18(26)17(25)16(8-24)32-23/h3-7,13,16-20,23-27H,8-9H2,1-2H3/t13-,16+,17+,18-,19+,20-,23+/m0/s1
InChI Key
PCIXSTFFMHVOMF-PBGSHFJYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL83873-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)