Merck
PHL83551
Vitexin 7-glucoside
phyproof® Reference Substance
別名:
4′,5,7-Trihydroxyflavone 7-O-glucoside 8-C-glucoside, Afroside, Apigenin 7-O-glucoside 8-C-glucoside
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H30O15
CAS番号:
分子量:
594.52
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
詳細
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: salvia
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL83551-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)