Merck
PHL83518
Koenigicine
phyproof® Reference Substance
別名:
3,11-Dihydro-8,9-dimethoxy-3,3,5-trimethylpyrano[3,2-a]carbazole, Kenimbidine, Koenidine, Koenimbidine, NSC 127151
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H21NO3
CAS番号:
分子量:
323.39
Beilstein:
1224366
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
形状
powder
メーカー/製品名
PhytoLab
SMILES記法
COc1cc2[nH]c3c4C=CC(C)(C)Oc4c(C)cc3c2cc1OC
InChI
1S/C20H21NO3/c1-11-8-14-13-9-16(22-4)17(23-5)10-15(13)21-18(14)12-6-7-20(2,3)24-19(11)12/h6-10,21H,1-5H3
InChI Key
IUZVYLWUISSZCS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL83518-10MG:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.