Merck
PHL83225
ポンガモール
phyproof® Reference Substance
別名:
Lanceolatin C, 1-(4-Methoxy-5-benzofuranyl)-3-phenyl-1,3-propanedione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H14O4
CAS番号:
分子量:
294.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
pharmaceutical
SMILES記法
COc1c(ccc2occc12)C(=O)CC(=O)c3ccccc3
InChI
1S/C18H14O4/c1-21-18-13(7-8-17-14(18)9-10-22-17)16(20)11-15(19)12-5-3-2-4-6-12/h2-10H,11H2,1H3
InChI Key
XTLSKKJNOIMMBK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
PHL83225-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)