スキップする
PHL83000
Vicenin II
phyproof® Reference Substance
別名:
Vicenin 2, Violantin, 6,8-Di-C-β-D-glucopyranosylapigenin, Apigenin 6,8-C-di-β-D-glucopyranoside, Apigenin 6,8-diglucoside
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
10 mg
カートの在庫状況を確認する
¥81,200
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C27H30O15
CAS番号:
分子量:
594.52
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
¥81,200
カートの在庫状況を確認する
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥95.0% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
PhytoLab
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](C2=C(O)C([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)=C4C(C(C=C(C5=CC=C(O)C=C5)O4)=O)=C2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C27H30O15/c28-6-12-17(32)21(36)23(38)26(41-12)15-19(34)14-10(31)5-11(8-1-3-9(30)4-2-8)40-25(14)16(20(15)35)27-24(39)22(37)18(33)13(7-29)42-27/h1-5,12-13,17-18,21-24,26-30,32-39H,6-7H2/t12-,13-,17-,18-,21+,22+,23-,24-,26+,27+/m1/s1
InChI key
FIAAVMJLAGNUKW-VQVVXJKKSA-N
General description
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Other Notes
This compound is commonly found in plants of the genus: achillea crataegus glycyrrhiza thymus
Legal Information
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
03980585PHL83549SCP0148
Vicenin II phyproof® Reference Substance
PHL83000
Vicenin II
Vicenin 2 primary reference standard
03980585
Vicenin 2
Vicenin III phyproof® Reference Substance
PHL83549
Vicenin III
description
phyproof® Reference Substance
description
primary reference standard
description
phyproof® Reference Substance
description
-
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
grade
-
product line
phyproof® Reference Substance
product line
-
product line
phyproof® Reference Substance
product line
-
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
HWI
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
-
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
-
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
form
-
form
-
form
lyophilized
保管分類
11 - Combustible Solids
一体何が起きているの?
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)