Merck
PHL82880
ノルジヒドログアイアレチン酸
phyproof® Reference Substance
別名:
1,4-ビス(3,4-ジヒドロキシフェニル)-2,3-ジメチルブタン, 4,4′-(2,3-ジメチルテトラメチレン)ジピロカテコール, NDGA, マソプロコール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥38,820
¥38,820
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥38,820
About This Item
化学式:
[-CH(CH3)CH2C6H3-1,2-(OH)2]2
CAS番号:
分子量:
302.36
Beilstein:
2056826
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥38,820
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
mp
184-186 °C (lit.)
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
CC(Cc1ccc(O)c(O)c1)C(C)Cc2ccc(O)c(O)c2
InChI
1S/C18H22O4/c1-11(7-13-3-5-15(19)17(21)9-13)12(2)8-14-4-6-16(20)18(22)10-14/h3-6,9-12,19-22H,7-8H2,1-2H3
InChI Key
HCZKYJDFEPMADG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生物化学的/生理学的作用
リポキシゲナ-ゼインヒビタ-です。ポリフェノ-ル関連o-ジヒドロキシ(カテコ-ル) 構造です。
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)