Merck
PHL82556
Helicid
phyproof® Reference Substance
別名:
4-(β-D-Allopyranosyloxy)benzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 MG
¥42,380
¥42,380
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 MG
¥42,380
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H16O7
CAS番号:
分子量:
284.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥42,380
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O1[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1CO)O)O)O)Oc2c(cccc2)C=O
InChI
1S/C13H16O7/c14-5-7-3-1-2-4-8(7)19-13-12(18)11(17)10(16)9(6-15)20-13/h1-5,9-13,15-18H,6H2/t9-,10-,11+,12-,13-/m0/s1
InChI Key
BGOFCVIGEYGEOF-WJTVCTBASA-N
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL82556-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)