Merck
PHL82359
Ononin
phyproof® Reference Substance
別名:
フォルモノネチン7-O-β-D-グルコピラノシド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥67,720
¥67,720
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥67,720
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H22O9
CAS番号:
分子量:
430.40
Beilstein:
63067
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥67,720
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
フォーム
powder
メーカー/製品名
PhytoLab
SMILES記法
COc1ccc(cc1)C2=COc3cc(O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)ccc3C2=O
InChI
1S/C22H22O9/c1-28-12-4-2-11(3-5-12)15-10-29-16-8-13(6-7-14(16)18(15)24)30-22-21(27)20(26)19(25)17(9-23)31-22/h2-8,10,17,19-23,25-27H,9H2,1H3/t17-,19-,20+,21-,22-/m1/s1
InChI Key
MGJLSBDCWOSMHL-MIUGBVLSSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG.
生物化学的/生理学的作用
大豆、クズ、およ漢方薬草であるオウギ(RA)中に見出されるイソフラボングリコシド。RAはエネルギーを改善するために摂取するサプリメントです。エリトロポイエチン発現を引き起こすことによって働く可能性があります。
A isoflavone glucoside found in soybean, kudzu, and the Chinese medicinal herb, Radix astragali (RA). RA is a supplement taken to improve "energy." It may act by inducing erythropoietin expression.
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL82359-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)