Merck
PHL80965
ヒドロキニン
phyproof® Reference Substance
別名:
NSC 41799, ジヒドロキニン, (8a,9R)-10,11-ジヒドロ-6′-メトキシシンコナン-9-オール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H26N2O2
CAS番号:
分子量:
326.43
Beilstein:
91444
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
形状
powder
メーカー/製品名
PhytoLab
mp
168-176 °C (lit.)
SMILES記法
CC[C@H]1CN2CCC1C[C@@H]2[C@H](O)c3ccnc4ccc(OC)cc34
InChI
1S/C20H26N2O2/c1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18/h4-6,8,11,13-14,19-20,23H,3,7,9-10,12H2,1-2H3/t13-,14-,19-,20+/m0/s1
InChI Key
LJOQGZACKSYWCH-WZBLMQSHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL80965-100MG:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.