Merck
PHL80523
Pseudolaric Acid B
phyproof® Reference Substance
別名:
(-)-Pseudolaric acid B, O-Acetylpseudolaric acid C, Pseudolarix acid B
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥76,160
¥76,160
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥76,160
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H28O8
CAS番号:
分子量:
432.46
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥76,160
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(OC)C1=CC[C@@]2(C(O[C@@](/C=C/C=C(C(O)=O)\C)(C)[C@@H]3CC2)=O)[C@]3(OC(C)=O)CC1
InChI
1S/C23H28O8/c1-14(17(24)25)6-5-10-21(2)16-9-12-22(19(27)31-21)11-7-15(18(26)29-3)8-13-23(16,22)20(28)30-4/h5-7,10,16H,8-9,11-13H2,1-4H3,(H,24,25)/b10-5+,14-6+/t16-,21+,22+,23+/m0/s1
InChI Key
XRLYZNSOXNPKOR-CBDALDGHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生物化学的/生理学的作用
Pseudolaric acid B, a natural diterpenoid compound, is isolated from Pseudolarix kaempferi. It has shown antifungal, antifertility, and antiangiogenic properties. It also may exihibit anti-cancer and anti-inflammatory properties.
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL80523-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)