Merck
PHL80425
3,4-Dicaffeoylquinic acid
phyproof® Reference Substance
別名:
4,5-Di-O-caffeoylquinic acid, 4,5-Dicaffeoylquinic acid (CAS), Isochlorogenic acid C
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥114,000
¥114,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥114,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H24O12
CAS番号:
分子量:
516.45
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥114,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O[C@@H]1C[C@@](O)(C[C@@H](OC(=O)\C=C\c2ccc(O)c(O)c2)[C@H]1OC(=O)\C=C\c3ccc(O)c(O)c3)C(O)=O
InChI
1S/C25H24O12/c26-15-5-1-13(9-17(15)28)3-7-21(31)36-20-12-25(35,24(33)34)11-19(30)23(20)37-22(32)8-4-14-2-6-16(27)18(29)10-14/h1-10,19-20,23,26-30,35H,11-12H2,(H,33,34)/b7-3+,8-4+/t19-,20-,23+,25-/m1/s1
InChI Key
UFCLZKMFXSILNL-RVXRWRFUSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: echinacea hedera
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL80425-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)