Merck
PHL82221
1,5-ジカフェオイルキナ酸
phyproof® Reference Substance
別名:
1,3-ジカフェオイルキナ酸, (1S,3R,4R,5R)-1,3-ビス[3-(3,4-ジヒドロキシフェニル)アクリロイルオキシ]-4,5-ジハイドロキシシクロヘキサンカルボン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H24O12
CAS番号:
分子量:
516.45
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O[C@@H]1C[C@@](C[C@@H](OC(=O)\C=C\c2ccc(O)c(O)c2)[C@@H]1O)(OC(=O)\C=C\c3ccc(O)c(O)c3)C(O)=O
InChI
1S/C25H24O12/c26-15-5-1-13(9-17(15)28)3-7-21(31)36-20-12-25(24(34)35,11-19(30)23(20)33)37-22(32)8-4-14-2-6-16(27)18(29)10-14/h1-10,19-20,23,26-30,33H,11-12H2,(H,34,35)/b7-3+,8-4+/t19-,20-,23-,25+/m1/s1
InChI Key
YDDUMTOHNYZQPO-PSEXTPKNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
文献上ではCAS No.19870-46-3 と30964-13-7はそれぞれ1,3-ジカフェオイルキナ酸、 1,5-ジカフェオイルキナ酸、およびシナリンと呼ばれています。 明確化のため、この製品はIUPAC 名を使用しています。
生物化学的/生理学的作用
アーティチョークに存在するフェノール化合物であり、抗酸化と胆汁分泌促進効果を示します。免疫抑制剤として使用できる可能性があります。
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: achillea arnica
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL82221-10MG:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.