Merck
PHL80022
シアニジンクロリド
phyproof® Reference Substance
別名:
3,3′,4,5,7-ペンタヒドロキシフラビリウムクロリド, 塩化シアニドール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
20 MG
¥64,300
¥64,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
20 MG
¥64,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H11ClO6
CAS番号:
分子量:
322.70
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥64,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Cl-].Oc1cc(O)c2cc(O)c([o+]c2c1)-c3ccc(O)c(O)c3
InChI
1S/C15H10O6.ClH/c16-8-4-11(18)9-6-13(20)15(21-14(9)5-8)7-1-2-10(17)12(19)3-7;/h1-6H,(H4-,16,17,18,19,20);1H
InChI Key
COAWNPJQKJEHPG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生物化学的/生理学的作用
アントシアニジン。数種類のベリーにみられる色素。抗酸化物質。
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL80022-20MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)