LMSU14
LMSU14-100ML
¥19,900
1 of 10
LMSU15
Sulfur in light mineral oil
HS1426B
Diamond shaped weigh boats
GF01436374
マグネシウム
Sigma-Aldrich
330779
ミネラルオイル
Z546674
Aldrich® Buchner funnel
W3887
460877
ネオジム
Y0000913
パラフィン蝋
Supelco
1.19777
Cadmium standard solution
SAFC
1.07174
Paraffin
certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 certified)
limited shelf life, expiry date on the label
Paragon Scientific Ltd
0.5% (5000 ppm)
petroleum
matrix material
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
標準物質
石油化学用標準物質
10 - Combustible liquids
WGK 2
170.6 °F - closed cup
77 °C - closed cup
第4類:引火性液体 第三石油類 危険等級III 非水溶性液体
名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
LMSU14-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
適切なバージョンが見つかりませんか。