Merck
K5154-U
Omnifit® EZ Benchmark Replacement Glass Columns
I.D. × L 6.6 mm × 400 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥29,900
¥29,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥29,900
About This Item
UNSPSCコード:
23151816
NACRES:
SB.52
¥29,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
メーカー/製品名
Omnifit 006ERG-06-40
品質水準
テクニック
LPLC: suitable
内径 × L
6.6 mm × 400 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Replacement glass columns are available in a wide range of bore sizes and lengths. This not only enables you to replace a column should breakage occur, but allows you to obtain several different length columns to use with endpieces you already have for that bore size. The modular nature of our column ranges means that for the ultimate flexibility you can mix and match column sizes with different endpiece types to your specific requirements.
法的情報
Omnifit is a registered trademark of Diba Industries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)