安全性情報
K08971330
Kromasil® 4 Column SFC Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
製品K08971330は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
利用可能性
available only in USA, Canada and Puerto Rico
テクニック
HPLC: suitable
脚注
4 Column Kit includes one each of the following columns.
K08971322 - Kromasil 2.5 micron Silica SFC HPLC Column - 150mm x 3.0mm
K08971324 - Kromasil 2.5 micron Diol SFC HPLC Column - 150mm x 3.0mm
K08971326 - Kromasil 2.5 micron CN SFC HPLC Column - 150mm x 3.0mm
K08971328 - Kromasil 2.5 micron 2EP SFC HPLC Column - 150mm x 3.0mm
法的情報
Kromasil is a registered trademark of EKA Chemicals AB
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)