Merck
K08670473
Kromasil®Silica HPLCカラム
5 μm particle size, pore size 60 Å, L × I.D. 250 mm × 10 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
NB.21
認証
suitable for USP L3
製品種目
Kromasil®
メーカー/製品名
Kromasil® KR60-5-SIL-10X250
利用可能性
available only in USA, Canada and Puerto Rico
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
250 mm × 10 mm
マトリックス活性基
silica phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
60 Å
アプリケーション
food and beverages
分離法
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Kromasil is a registered trademark of EKA Chemicals AB
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)