安全性情報
IP336GOSUA
Sulfur in synthetic diesel, IP 336
Calibration Set A
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KIT
¥83,400
¥83,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KIT
¥83,400
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥83,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Paragon Scientific Ltd
アプリケーション
petroleum
フォーマット
matrix material
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
構成
Set A
Blank, 0.0300 % (300ppm), 0.0500 % (500ppm), 0.0700 % (700ppm), 0.1000 % (1000ppm). 100 mL ea.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
170.6 °F
引火点(℃)
77 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)