安全性情報
GOSU16
Sulfur in synthetic diesel
1.5000% (15′000 ppm), certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 certified)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 ML
¥21,000
¥21,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 ML
¥21,000
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥21,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 certified)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Paragon Scientific Ltd
濃度
1.5000% (15′000 ppm)
アプリケーション
petroleum
フォーマット
matrix material
WGK
WGK 2
引火点(°F)
170.6 °F
引火点(℃)
77 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
GOSU16-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)