GOSU15
GOSU15-100ML
¥21,000
1 of 10
Supelco
1.09477
Buffer solution
1.09475
1.09439
1.09435
GOSU04
Sulfur in synthetic diesel
1.09438
1.09406
1.09407
1.09400
Buffer Solution
Sigma-Aldrich
07-655
Anti-Rab4 Antibody
certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 certified)
limited shelf life, expiry date on the label
Paragon Scientific Ltd
1.0000% (10′000 ppm)
petroleum
matrix material
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
マトリックス(組成型)標準物質
石油化学用標準物質
10 - Combustible liquids
WGK 2
170.6 °F
77 °C
第4類:引火性液体 第三石油類 危険等級III 非水溶性液体
名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
GOSU15-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
適切なバージョンが見つかりませんか。