GOSU14
GOSU14-100ML
¥21,000
1 of 10
Supelco
57250-U
Visiprep™ SPE 真空マニフォールド、PTFE フリー
57265
Visiprep™ SPEバキュームマニホールド
Sigma-Aldrich
AP192R
Donkey Anti-Mouse IgG Antibody, Rhodamine conjugate, Species Adsorbed
57030-U
57160-U
Preppy 12ポートバキュームマニホールド
53347-U
Ascentis® Express フェニルヘキシル、2.7 μm HPLCカラム
57044
575654-U
Disposable Reservoir / Waste Tray
57048
Long Stem Flow Control Valves
GOSU19
Sulfur in synthetic diesel
certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 certified)
limited shelf life, expiry date on the label
Paragon Scientific Ltd
0.5000% (5000 ppm)
petroleum
matrix material
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
石油化学用標準物質
10 - Combustible liquids
WGK 2
170.6 °F
77 °C
第4類:引火性液体 第三石油類 危険等級III 非水溶性液体
名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
GOSU14-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
適切なバージョンが見つかりませんか。