Merck
G005750
HPLC Analysis of CYP3A Inhibitors on Ascentis® Express RP-Amide
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Ascentis Express RP-Amide, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53913-U)
mobile phase: [A] 20 mM ammonium formate in 50:50 (v/v) water:acetonitrile
flow rate: 0.6 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: ESI(+), m/z 100-600
injection: 1 μL
適合性
application for HPLC
アプリケーション
clinical
アナリシスノート
This application demonstrates the suitability of the Ascentis Express RP Amide for the analysis of CYP3A Inhibitors.
法的情報
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    Ketoconazole
    Mevinolin from Aspergillus sp.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)