Merck
G005717
HPLC Analysis of Phenolics from Rosemary on Ascentis® Express C8
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Ascentis Express C8, 5 cm x 3 mm I.D., 2.7 μm particles (53848-U)
mobile phase: [A] 0.1% formic acid in water; [B] 0.1% formic acid in acetonitrile
gradient: 15 to 100% B in 8.5 min
flow rate: 0.6 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 214 nm
injection: 2 μL
sample: 100 mg/L in 75 μM EDTA, 1.5 mM ascorbate, 15% acetonitrile
適合性
application for HPLC
アプリケーション
vitamins, nutraceuticals, and natural products
アナリシスノート
This application demonstrates the suitability of Ascentis Express C8 for the efficient separation of phenolics from rosemary.
法的情報
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    Rosmarinic acid
    Carnosol
    Carnosic acid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)