product name
アセンティス®エクスプレス C8, 2.7 μm HPLCカラム, 2.7 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 3 mm
物質
stainless steel column
認証
suitable for USP L7
製品種目
Ascentis®
特徴
endcapped
メーカー/製品名
Ascentis®
包装
1 ea of
パラメーター
60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × 内径
5 cm × 3 mm
表面積
135 m2/g
不純物
<5 ppm metals
マトリックス
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
マトリックス活性基
C8 (octyl) phase
粒径
2.7 μm
ポアサイズ
90 Å
operating pH range
2-9
アプリケーション
food and beverages
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この新しいカラム技術のより詳細な情報については アセンティス・エクスプレスのホームページをご覧ください。
アプリケーション
- Recent trends in ultra-fast HPLC: new generation superficially porous silica columns: This review explores advancements in high-performance liquid chromatography (HPLC), specifically focusing on the Ascentis® Express C8 column. Highlighting its role in achieving high-efficiency separations due to its design, this column is ideal for rapid, high-resolution chromatographic analysis in pharmaceutical, environmental, and material science applications (Ali et al., 2012).
- Quality by design approach for the separation of naproxcinod and its related substances by fused core particle technology column: This research employs the Ascentis® Express C8 column, utilizing its high-efficiency and rapid separation capabilities to analyze naproxcinod and its impurities. The study exemplifies the column′s use in pharmaceutical quality control, ensuring drug purity and safety (Inugala et al., 2013).
法的情報
アプリケーション
ガードカートリッジ
必要ですが提供されていません
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
資料
When a C18 doesn′t give the desired separation, or your sample contains compounds that are known to be difficult to retain or resolve on a C18, consider changing to an Ascentis® Express C8 column.
Chromatograms
application for HPLCライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)