Merck
G005651
HPLC Analysis of 16 Triazine and Phenyl Urea Compounds on Ascentis® Express RP-Amide
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Ascentis Express RP-Amide, 15 cm x 3 mm I.D., 2.7 μm particles (53919-U)
mobile phase: [A] water; [B] acetonitrile
gradient: 5 to 53% B in 70 min
flow rate: 0.4 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 240 nm
injection: 5 μL
sample: 20 mg/L (except terbuthylazin desethyl and terbuthylazine 60 mg/L) in 60:40, water: acetonitrile
適合性
application for HPLC
アプリケーション
agriculture
chemicals and industrial polymers
アナリシスノート
This application demonstrates the suitability of Ascentis Express RP-Amide for the efficient separation of 16 triazine and phenyl urea compounds. Lower column temperature can improve resolution of the critical pair.
法的情報
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    Atrazine-desisopropyl
    Atrazine-desethyl
    Carbendazim
    Terbumeton-desethyl
    Simazine
    Terbuthylazin-desethyl
    Cyanazine
    Atrazine
    Chlortoluron
    Isoproturon
    Terbumeton
    Diuron
    Propazine
    Terbuthylazine
    Linuron
    Terbutryn
    すべて表示 (16)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)