製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
CN(C)C(=O)Nc1ccc(C)c(Cl)c1
InChI
1S/C10H13ClN2O/c1-7-4-5-8(6-9(7)11)12-10(14)13(2)3/h4-6H,1-3H3,(H,12,14)
InChI Key
JXCGFZXSOMJFOA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
おすすめ製品
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
45400S-50MG-R:
45400-5G-F:
45400-1EA-R:
45400-BULK-R:
45400-250MG-R:
45400-BULK-F:
45400-VAR-R:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ