Merck
G005596
HPLC Analysis of Polyphenols in Nero d′Avola Red Wine on Discovery® HS C18 (UV 354 nm)
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
sample/matrix: Nero d’Avola wine sample filtered prior injection through a 0.45 μm nylon membrane
column: Discovery HS C18, 15 cm x 2.1 mm I.D., 3 μm particles (569255-U)
mobile phase: [A] water, pH 3 with fomic acid; [B] Acetonitrile, pH 3 with fomic acid
flow rate: 0.2 mL/min
column temp.: 30 °C
detector: UV, 354 nm
injection: 5 μL
適合性
application for HPLC
アプリケーション
food and beverages
法的情報
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    Caftaric acid, analytical standard
    Rutin hydrate, ≥94% (HPLC), powder
    Isoquercitrin, primary reference standard
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)