Merck
G005512
EN 14110: GC Analysis of Methanol Impurity in Biodiesel on Equity-1 after SPME using 85 μm Polyacrylate Fiber
suitable for GC, application for SPME
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
solid phase microextraction (SPME): suitable
試験パラメータ
sample/matrix: 2 g of B100 biodiesel containing 0.01% methanol and 0.0785% 2-propanol in a 4 mL vial
SPME fiber: PK3 SPME ASSY 85UM POLYACRYLATE FS 24GA MAN (WHITE) (57304)
extraction: headspace, 60 °C for 5 min
desorption process: 250 °C for 0.75 min
column: Equity-1, 30 m x 0.32 mm I.D., 1.0 μm (28057-U)
oven: 50 °C
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 200 °C
carrier gas: helium, 30 cm/sec
liner: 0.75 mm I.D., SPME type, straight design (unpacked)
適合性
application for SPME
アプリケーション
biofuels
environmental
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)