Merck
G005381
HPLCによるトリプシン消化物の分析、Ascentis Express Peptide ES-C18
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: BIOshell A160 Peptide C18, 15 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (66905-U)
mobile phase: [A] 0.1% formic acid in water; [B] 25:75, (0.4% formic acid in water):acetonitrile
gradient: 0 to 70% B in 40 min.
flow rate: 0.3 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: ESI(+), TOF
injection: 2 μL
sample: 10 pg/L in 0.1% formic acid
適合性
application for HPLC
アプリケーション
life science and biopharma
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)