Merck
G005375
25-ジヒドロキシビタミン D2、25-ヒドロキシビタミン D3 および 3-epi-25-ヒドロキシビタミン D3の分析、 Ascentis Express F5
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Ascentis Express F5, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53569-U)
mobile phase: [A] 7 mM ammonium formate; [B] methanol (25:75)
flow rate: 0.4 mL/min
pressure: 5221 psi (245 bar)
column temp.: 20 °C
detector: (UV, 265 nm, ESI(+), m/z 100 - 1000)
injection: 1 μL
sample: 300 mg/L in 25:75, water:methanol
適合性
application for HPLC
アプリケーション
clinical
vitamins, nutraceuticals, and natural products
法的情報
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    25-Hydroxyvitamin D2 solution, 50 μg/mL in ethanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
    25-Hydroxyvitamin D3 solution, 5 μg/mL in ethanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
    3-epi-25-Hydroxyvitamin D3, 98% (CP)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)