Merck
G004524
HPLCによるカルニチンエナンチオマーの分析、CHIROBIOTIC® TAG
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: CHIROBIOTIC TAG, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (14024AST)
mobile phase: [A] 5 mM ammonium acetate, pH 6; [B] methanol; (25:75, A:B)
flow rate: 0.6 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: ESI(+)-MS (m/z = 162)
injection: 5 μL
sample: 1 μg/mL in mobile phase
適合性
application for HPLC
アプリケーション
life science and biopharma
法的情報
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
アナライト
詳細
    (±)-Carnitine hydrochloride, ≥98% (TLC)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)