Merck
G002209
ASTM D3612-96: GC Analysis of Transformer Gas on Carboxen®-1010 PLOT
suitable for GC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
試験パラメータ
column: Carboxen-1010 PLOT, 30 m x 0.53 mm I.D. (25467)
oven: 35 °C (8.5 min), 24 °C/min to 250 °C
inj. temp.: 200 °C
detector: TCD, 230 °C, Methanizer, 375 °C, and FID, 230 °C in series
carrier gas: argon, 3.0 mL/min
injection: 10.0 μL direct using a sample valve, 150 °C
sample: 9 analytes, each at 500 ppm
アプリケーション
chemicals and industrial polymers
法的情報
Carboxen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    Hydrogen
    Oxygen
    Nitrogen
    Carbon monoxide
    Methane
    Carbon dioxide
    Acetylene
    Ethylene
    Ethane
    すべて表示 (9)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)