Merck
ERMBD286
Paprika Powder (aflatoxin B1, G1)
ERM®, certified reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
85151701
NACRES:
NA.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
certified reference material
品質水準
認証
ERM®
メーカー/製品名
JRC
アプリケーション
general analytical
保管温度
−20°C
アナリシスノート
For more information please see:
ERMBD286
その他情報
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details.
Biotoxins / Mycotoxins
Aflatoxin B1, Aflatoxin G1
Matrix Group: Spices
法的情報
ERM is a registered trademark of European Commission
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)