D2622GOSUB
D2622GOSUB-1KT
¥66,900
1 of 10
GOSU02
Sulfur in synthetic diesel
D4294GOSUA
Sulfur in synthetic diesel, ASTM D4294
D4294GOSUC
D2622GOSUA
Sulfur in synthetic diesel, ASTM D2622
CRMUDEKR
Density Standard
Supelco
D4294KRSUA
Sulfur in Odourless Kerosene ASTM D4294
NIST1619B
Sulfur in residual fuel oil
GOSUBLK
D4294GOSUB
D4294KRSUC
certified reference material
limited shelf life, expiry date on the label
Paragon Scientific Ltd
petroleum
matrix material
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
標準物質
石油化学用標準物質
10 - Combustible liquids
WGK 2
170.6 °F
77 °C
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.