Merck
CRM80040
Supelco
フェンピクロニル
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H6Cl2N2
CAS番号:
分子量:
237.08
Beilstein:
5433281
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
SMILES記法
Clc1cccc(c1Cl)-c2c[nH]cc2C#N
InChI
1S/C11H6Cl2N2/c12-10-3-1-2-8(11(10)13)9-6-15-5-7(9)4-14/h1-3,5-6,15H
InChI Key
FKLFBQCQQYDUAM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
CRM80040-50MG:
CRM80040-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)